Documenti fondamentali
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol
97%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-trans-3-Phenyloxirane-2-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
3649607
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)