Documenti fondamentali
299200
Sigma-Aldrich
Acetophenone-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetophenone-(carbonyl-13C)
About This Item
Formula condensata:
C6H513COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5325 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i7+1
KWOLFJPFCHCOCG-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)