Documenti fondamentali
298328
Sigma-Aldrich
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
Scegli un formato
25 G
145,00 €
100 G
568,00 €
145,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
145,00 €
100 G
568,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
42.39 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
145,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.