297909
6′-Methyl-2′-acetonaphthone
98%
About This Item
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O/c1-9-3-4-13-8-11(10(2)14)5-6-12(13)7-9/h3-8H,1-2H3
SPAYGOAEIJHIDE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?