Documenti fondamentali
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)