Documenti
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
269-271 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3