295760
5-Amino-1-ethylpyrazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Amino-1-ethylpyrazole is a heterocyclic building block, has been used in the preparation of 1-protected-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)