295310
Chloroethane
≥99.7%
Sinonimo/i:
Ethyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.22 (vs air)
Tensione di vapore
19.2 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
P. eboll.
12.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−139 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves