295167
Chlorotrifluoroethylene
98%
Sinonimo/i:
CTFE
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.13 (vs air)
Saggio
98%
contiene
1% tributylamine as inhibitor
P. eboll.
−28.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−158 °C (lit.)
Stringa SMILE
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)