295027
Boron trifluoride
≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.38 (21 °C, vs air)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
gas
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
reaction type: Polymerization Reactions
P. eboll.
−100 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Stringa SMILE
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)