293768
1-Methyluracil
99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Saggio
99%
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CN1C=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
XBCXJKGHPABGSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?