293490
2-Benzylimidazoline
99%
Sinonimo/i:
2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, Benzidazol, NSC 35110, Phenylmethylimidazoline, Tolazoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
water: freely soluble
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
JIVZKJJQOZQXQB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?