292648
Dihydrofluorescein diacetate
97%
Sinonimo/i:
Diacetyldihydrofluorescein
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 50 mg/mL
Fluorescenza
λex 272 nm in methanol
λex 490; λem 514 (Reaction product)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2C(c3ccc(OC(C)=O)cc3Oc2c1)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H18O7/c1-13(25)29-15-7-9-19-21(11-15)31-22-12-16(30-14(2)26)8-10-20(22)23(19)17-5-3-4-6-18(17)24(27)28/h3-12,23H,1-2H3,(H,27,28)
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3