Documenti fondamentali
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
75%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
75%
Stringa SMILE
CC1=CCCC(C)=CCC1
Altre note
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)