290637
cis-1,2-Dimethylcyclohexane
99%
Sinonimo/i:
cis-Hexahydro-o-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
28 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
579 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C (lit.)
Densità
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
KVZJLSYJROEPSQ-OCAPTIKFSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?