Documenti
289280
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Formula condensata:
Rb2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3