Documenti fondamentali
28894
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,9-Cyclohexadecadiene
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.39
Beilstein:
1363605
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
P. ebollizione
115 °C/0.001 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCC=CCCCCCCC=CCC1
InChI
1S/C16H28/c1-2-4-6-8-10-12-14-16-15-13-11-9-7-5-3-1/h1-2,15-16H,3-14H2/b2-1-,16-15-
QCSDLMPAQMQZOE-QSWGICILSA-N
Applicazioni
1,9-Cyclohexadecadiene was used in the synthesis of muscone and exaltone[1].
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of racemic muscone and cyclopentadecanone (exaltone) from 1, 9-cyclohexadecadiene.
Mookherjee BD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(22), 3266-3270 (1971)