Key Documents
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3