287369
L-Tyrosine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
Punto di fusione
239 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Altre note
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?