Documenti
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Beilstein:
2036982
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
Densità
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
trans-Cyclodecene was used as standard of reference for the quantitative infrared analysis of mixtures of cis- and trans-cyclodecene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)