Documenti fondamentali
28682
Sigma-Aldrich
cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
Scegli un formato
1 G
232,00 €
5 G
735,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
232,00 €
5 G
735,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Beilstein:
2047669
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
133-139 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
Descrizione generale
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)