285366
Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate
99%
Sinonimo/i:
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, Clofibrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
About This Item
Saggio
99%
P. ebollizione
154-156 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)