Key Documents
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose 2,6-diphosphate sodium salt hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.08 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Impurezze
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)