Documenti
283452
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.05
Beilstein:
108455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
solid
P. eboll.
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
  • as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
  • in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of