282626
Trimethoxysilane
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<7.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
81 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[SiH](OC)OC
InChI
1S/C3H10O3Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,1-3H3
YUYCVXFAYWRXLS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup