Documenti fondamentali
282138
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinonimo/i:
Methylenebis(trimethylsilane)
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.40
Beilstein:
1734530
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
133-134 °C (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 405, 124194-124194 (2020-10-25)
A novel CO2-responsive cellulose nanofibril aerogel as a "green" adsorbent derived from poly(methacrylic acid-co-2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) and carboxylated cellulose nanofibrils was successfully prepared via stepwise cation-induced gelation and freeze drying method. This aerogel exhibited CO2-triggered adsorption behavior towards anionic dyes
Ariagna L Rivera-Briso et al.
International journal of biological macromolecules, 143, 1000-1008 (2019-11-18)
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is a microbial biodegradable polymer with a wide range of potential industrial applications. However, its biomedical uses could increase exponentially if certain physical and biological properties were enhanced without compromising on the non-cytotoxic property of this biocompatible polymer.