Documenti fondamentali
281093
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-L-threonine
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)