Documenti fondamentali
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
Sinonimo/i:
Cyanomethylamine monosulfate
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CN · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.15
Beilstein:
3916093
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)