Key Documents
278238
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)