277584
3-Methyl-1-butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?