Documenti fondamentali
277088
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6Br4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
209-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yunjiang Yu et al.
Chemosphere, 175, 147-152 (2017-02-18)
Tetrabromobisphenol-A (TBBPA), a brominated flame retardant with the largest production volume worldwide, is employed as a reactive and additive flame retardant, and also as an intermediate in the production of other retardants. The constant release of TBBPA into the environment