Documenti fondamentali
276189
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOCH2CO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.41
Beilstein:
2045011
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate has been used in the synthesis of zirconium(IV) carboxylato complexes [LOEtZr(OCOCH2OH)(O2CCH2O)]2[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and structures of zirconium (IV) hydrogensulfato and carboxylato complexes with Klaui's oxygen tripodal ligand.
Yi X-Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(26), 4256-4260 (2009)