Documenti
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3