Documenti fondamentali
275557
Sigma-Aldrich
1-Ethylguanidine sulfate
98%
Scegli un formato
5 G
59,00 €
59,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
59,00 €
About This Item
Formula condensata:
[C2H5NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
244 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCNC(N)=N.CCNC(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-2-6-3(4)5;1-5(2,3)4/h2*2H2,1H3,(H4,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
UKQVDMIAGTYDFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Ethylguanidine sulfate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O G Busygina et al.
Biokhimiia (Moscow, Russia), 61(1), 119-125 (1996-01-01)
Guanidine thiol derivatives--a new class of soluble guanylate cyclase activators--have been studied. Guanidine thiols contain in their molecule both the guanidine and thiol groups which act as donors acceptors of nitric oxide (NO), respectively. The role of the guanidine thiol
J M Farley et al.
The Journal of physiology, 337, 753-768 (1983-04-01)
The effects of intracellular application of three compounds - QX314, N-ethylguanidine and N-octylguanidine - on the acetylcholine-activated ionic channels in chick myoballs were examined. Voltage-clamped myoballs were internally perfused using the suction-pipette technique. Changes in the internal ionic environment of
S M Vogel et al.
The Journal of general physiology, 83(6), 901-918 (1984-06-01)
Methyl- and ethylguanidine block the endplate current in frog muscle. Both derivatives blocked inward-going endplate currents without affecting outward endplate currents. Repetitive stimulation that evoked several inward endplate currents enhanced the block, which suggests that these agents interact with open