Documenti
275239
Sigma-Aldrich
3-(Ethylamino)-p-cresol
90%
About This Item
Formula condensata:
C2H5NHC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Ethylamino)-p-cresol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this