274852
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
98%
Sinonimo/i:
N-Hydroxy-N-phenylbenzamide, N-Phenylbenzohydroxamic acid
Scegli un formato
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ON(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?