Documenti
27477
Sigma-Aldrich
(−)-β-Citronellene
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Beilstein:
1719875
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −7.0±2°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
P. eboll.
~155 °C (lit.)
Densità
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup