Documenti fondamentali
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)-1,2-ethanediol
98%
Sinonimo/i:
2-Nitrostyrene glycol
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)