Documenti
274461
Sigma-Aldrich
9-Methylacridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
95%
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N