Documenti fondamentali
272795
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneaniline
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Per informazioni sul prodotto 272795, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
Kai Jiang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1265-1300 (2018-04-22)
Plant hormones are small molecules that play versatile roles in regulating plant growth, development, and responses to the environment. Classic methodologies, including genetics, analytic chemistry, biochemistry, and molecular biology, have contributed to the progress in plant hormone studies. In addition