270385
Tetraidrofurano
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tetraidrofurano, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup