Documenti fondamentali
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H39BO
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Note legali
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)