Documenti
269220
Sigma-Aldrich
Tetraiodomethane
97%
Sinonimo/i:
Carbon tetraiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CI4
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.63
Beilstein:
1733108
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
IC(I)(I)I
InChI
1S/CI4/c2-1(3,4)5
JOHCVVJGGSABQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ahmed Nuri Kursunlu et al.
The Analyst, 142(19), 3689-3698 (2017-08-30)
In this study, a novel pillar[5]arene-quinoline (P5-Q) as an organic material is used to fabricate Langmuir-Blodgett (LB) thin films and its organic vapor sensing properties have been investigated. The LB deposition process is characterized by UV-visible spectroscopy, atomic force microscopy