Documenti fondamentali
268593
Sigma-Aldrich
Cyclopentanepropionyl chloride
98%
Sinonimo/i:
3-Cyclopentylpropionyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C5H9CH2CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.64
Beilstein:
1856952
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
199-200 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for