Documenti fondamentali
268194
Sigma-Aldrich
3-Decanone
98%
Sinonimo/i:
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1748021
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−4-−3 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)