Documenti fondamentali
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)