Documenti fondamentali
267635
Sigma-Aldrich
Zinc
shot, 5 mm, 99.999% trace metals basis
Scegli un formato
25 G
99,70 €
100 G
277,00 €
99,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
99,70 €
100 G
277,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
99,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
shot
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
5 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)