267228
Platinum
wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum element, Platinum gray
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
wire
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Diametro
0.5 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Auxiliary electrode in flow cell to determine ammonia content.[1]
- Electrodes for photoconductive stimulation of neurons cultured on silicon wafers.
- Electrode to give current flow in electrophoresis chamber for ion migration.[2]
- As a microelectrode-indicator electrode in voltammetry.[2]
- As a transvascular embolic agent.
- To study chronopotentiometry of hydrogen peroxide with a platinum wire electrode or
- In gas detection instruments.
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?