Documenti fondamentali
264911
Sigma-Aldrich
7-Methylquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
crystals
P. ebollizione
258 °C (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2cccnc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
7-methylquinoline has been bioassayed as tumor initiator on the skin of Sencar mice[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
88. The Skraup reaction with m-substituted anilines.
Bradford L, et al.
Journal of the Chemical Society, 437-445 (1947)
E J La Voie et al.
Carcinogenesis, 4(9), 1169-1173 (1983-09-01)
Quinoline is a hepatocarcinogen in mice and rats, a mutagen in Salmonella typhimurium, and induces unscheduled DNA synthesis in primary cultures of rat hepatocytes. In contrast, isoquinoline has not been shown to be genotoxic. The metabolites of quinoline and isoquinoline