Documenti fondamentali
263907
Sigma-Aldrich
(−)-Noe-lactol dimer
≥99%
Sinonimo/i:
(−)-MBF-OH dimer, (−)-Noe’s reagent, (2S,3aR,eS,7aR)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl ether, Bis[(2S,3aR,4S,7aR)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl] ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
Note legali
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)